Learn More
Brand™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE
Codice prodotto. 10673582 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
-neutro-
Acetone
Acqua distillata
Etanolo
Isopropanolo
Metanolo
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Giallo
Orange
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10673582
Marca: Brand™ 144079
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In LDPE flessibile di alta qualità. I flaconi per liquido di lavaggio BRAND™ in LDPE senza valvola sono dotati di flusso di lavaggio e chiusura con cono di tenuta integrati. L'apertura ampia agevola il riempimento. L'etichetta indica il contenuto e presenta istruzioni di sicurezza generale in inglese (con numeri CAS e codici NFPA) e in tedesco (con numeri CAS).
  • Manufactured from flexible LDPE
  • Wide-mouth.
  • High-quality wash bottles with integrated wash stream and sealing cone closure.
  • Large opening for convenient filling.
  • Label with designation of contents and general safety statements in English (with CAS numbers and NFPA codes) and German (with CAS numbers).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale LDPE
Colore chiusura Bianco
Bocca Larga
Product Type Wash Bottle
Chemical Label Acqua distillata
Tipo di chiusura Sealing Cone