Learn More
Brand™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
-neutro-
Acetone
Acqua distillata
Etanolo
Isopropanolo
Metanolo
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Giallo
Orange
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Manufactured from flexible LDPE
- Wide-mouth.
- High-quality wash bottles with integrated wash stream and sealing cone closure.
- Large opening for convenient filling.
- Label with designation of contents and general safety statements in English (with CAS numbers and NFPA codes) and German (with CAS numbers).
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Materiale | LDPE |
| Colore chiusura | Bianco |
| Bocca | Larga |
| Product Type | Wash Bottle |
| Chemical Label | Acqua distillata |
| Tipo di chiusura | Sealing Cone |