Learn More
BRAND™ LDPE Wash Bottles with Interchangeable Wash Head
Codice prodotto. 11728218 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 11728218
Marca: BRAND™ 144154
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flexible LDPE construction. BRAND™ LDPE Wash Bottles with Interchangeable Wash Head includes an adjustable height delivery tube.
  • Flexible LDPE construction
  • Detachable thread wash head
  • Adjustable height delivery tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale LDPE
N. per confezione 50/PK
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL-25
Closure Included
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 279 mm
Product Type Wash Bottle
Diametro (sistema metrico) 75 mm