Learn More
Buerkle™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE con tubo a immersione a collo di cigno
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for clarity, strength and flexibility
- Immersion tube is removable
- Translucent bottles for optimum visibility
- Suitable for foodstuff
- Screw cap with immersion tube
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Usato con gli alimenti |
| Materiale | LDPE |
| Altezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 75 mm |