Learn More
Buerkle™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE con tubo a immersione a collo di cigno
Codice prodotto. p-8002309 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10616873
Marca: Buerkle™ 03100010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed with severe curve in the neck to eliminate dangerous lateral spatter. Buerkle™ LDPE Wash Bottles with Swan-Neck Immersion Tube produces a fine, straight precision directed jet spray.
  • Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for clarity, strength and flexibility
  • Immersion tube is removable
  • Translucent bottles for optimum visibility
  • Suitable for foodstuff
  • Screw cap with immersion tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Transparent
Da utilizzare con (applicazione) Used with Foodstuffs
Materiale LDPE
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Diametro (sistema metrico) 45 mm