Learn More
BRAND™ LDPE Wash Bottles with Venting Valve
Codice prodotto. p-8004178 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Chemical Label:
Acetone
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Product Code. 10325281
Brand: BRAND™ 144022
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
High-quality wash bottles with integrated wash stream and sealing cone closure.
  • For distilled water and organic solvents only
  • Large opening for convenient filling
  • Label with designation of contents and general safety statements in English (was CAS numbers and NFPA codes) and German (was CAS numbers)
  • Manufactured from flexible PE-LD, limited to temperatures below 80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale LDPE
Colore chiusura Orange
Closure Included
Bocca Larga
Product Type Wash Bottle
Chemical Label Ethanol
Tipo di chiusura Stopper