missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ LDPE Wash Bottles without Venting Valve
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Chemical Label:
Isopropanol
Methanol
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- For distilled water and organic solvents only
- Large opening for convenient filling
- Label with designation of contents and general safety statements in English (was CAS numbers and NFPA codes) and German (was CAS numbers)
- Manufactured from flexible PE-LD, limited to temperatures below 80°C
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | LDPE |
| Colore chiusura | Verde |
| Bocca | Larga |
| Product Type | Wash Bottle |
| Chemical Label | Methanol |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto