Learn More
Brand™ LDPE Wash Bottles without Venting Valve
Codice prodotto. p-7115262 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Chemical Label:
Isopropanol
Methanol
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10683582
Marca: Brand™ 144081
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High-quality wash bottles with integrated wash stream and sealing cone closure.
  • For distilled water and organic solvents only
  • Large opening for convenient filling
  • Label with designation of contents and general safety statements in English (was CAS numbers and NFPA codes) and German (was CAS numbers)
  • Manufactured from flexible PE-LD, limited to temperatures below 80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale LDPE
Colore chiusura Blu
Bocca Larga
Product Type Wash Bottle
Chemical Label Isopropanol