Learn More
Lead Acetate Basic, TRC
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Lead Acetate Basic |
| CAS | 51404-69-4 |
| Formula molecolare | C4H8O6Pb2 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Acetic acid, lead salt, basic, Lead acetate basic, Lead(II) acetate basic |
| InChI Formula | InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;2*+2/p-4 |
| SMILES | CC(O[Pb]OC(C)=O)=O.O[Pb]O |
| Molecular Weight (g/mol) | 566.5 |
| Peso formulazione | 567.99 |