Learn More
Macherey-Nagel™ Carte per analisi qualitative in acetato di piombo
Codice prodotto. 11386534 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Indicatore di colore:
Da bianco a marrone/nero
Dimensione della confezione:
5m
Codice prodotto. 11386534
Marca: Macherey-Nagel™ 90744
Edge
Provides for the quick and easy determination of lead hydrogen sulphide in samples. Macherey Nagel™ Lead Acetate Test Paper is toxic and needs to be declared as hazardous.
  • Qualitative
  • Sulfide containing solutions also give a positive reaction
  • Non-toxic and safe sulfide test paper is an alternative
Specifica
Indicatore di colore Da bianco a marrone/nero
Formato Bobina
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione dell'idrogeno solfato di piombo
Quantità 1 ciascuno
Tipo Carta per analisi qualitative
Dimensioni (L x P) 5000 x 7 mm
Lunghezza (sistema metrico) 5000 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead acetate paper
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: lead(II) acetate (trihydrate)