Learn More
Lead Antimony shot, 2mm (0.08in)
Codice prodotto. 11301288
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
Codice prodotto. 11301288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010224.A3
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lead Antimony shot
Nota nome 2mm (0.08 in.)
Quantità 2 kg
Odore Odorless
Forma Shot
Numero MDL MFCD00134050
Numero UN UN3077