Learn More
Lead foil, 0.25mm (0.01in) thick, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. p-4824776
Click to view available options
Quantità:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11335909
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012050.FI
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx.7.1g/50 x 50mm | CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-92-1
Formula molecolare Pb
Molecular Weight (g/mol) 207.20
Numero MDL MFCD00134050
InChI Key WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC Name lead
SMILES [Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead
Colore Gray
Aspetto Gray foil
Quantità 50 x 50 mm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.998% (Metals basis)
Forma Foil
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead foil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .