Learn More
Micronova™ Lead-Free Cleanroom Autoclave Tape
This lead-free autoclave indicator tape is a proven method of positively confirming completion of the sterilization cycle in both gravity discharge and vacuum autoclaves.
31.15€ - 60.65€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Synthetic
Colore Natural
Materiale Paper
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
16504522
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
AUTOPC-2PK
50.8 mm 2 in.
60.65€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16594512
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
AUTOPC-1PK
25.4 mm 1 in.
31.15€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Micronova Lead-Free Autoclave Indicator Tape is an easy to handle, saturated crepe paper tape with synthetic polyisoprene adhesive and green indicator lines that change to black when proper levels of steam pressure and temperature have been achieved.
  • Lead-free ink indicator lines cannot be rubbed off
  • Adheres on contact and stays in place through live steam pressure
  • For use in gravity discharge and vacuum autoclaves
  • Printed lines cannot be rubbed off and will not contaminate instruments
  • Removes quickly and easily
  • Easy to handle, Latex-free
  • Wound on a 3 in. plastic core for cleanroom use
  • Certifications: RoHS Compliant
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Natural
Non-sterile
60°F to 80°F
60 yd.
Synthetic
Paper
Indicator Tape for Steam Sterilization Cycles.
16°C to 27°C
58.9 m