Learn More
3M™ Nastro indicatore HEALTH CARE™ Comply
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
55 m x 18 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lead free ink means no hazardous waste issues
- Stretchable backing that minimizes tape “pop off” during sterilization
- Not made with natural rubber latex
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 55 m x 18 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 55 m |
| Product Type | Nastro indicatore |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 18 mm |