Learn More
Lead granules, 0.6-4.0mm, (0.02-0.16in), 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-4824780
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11374078
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041370.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-92-1
Formula molecolare Pb
Molecular Weight (g/mol) 207.20
Numero MDL MFCD00134050
InChI Key WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC Name lead
SMILES [Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead
Colore Gray
Aspetto Gray granules
Quantità 25 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Forma Granular
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead granules
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .