Learn More
Lead(II) 2,4-pentanedionate
Codice prodotto. p-7080528
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11423840
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089858.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15282-88-9 | C10H14O4Pb | 405.418 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15282-88-9
Formula molecolare C10H14O4Pb
Molecular Weight (g/mol) 405.418
Numero MDL MFCD00013499
InChI Key UNNUWSQNTAFLDC-SYWGCQIGSA-L
Sinonimo lead ii acetylacetonate, 2,4-pentanedione lead ii derivative
PubChem CID 53393517
IUPAC Name bis[[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy]lead
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Pb]OC(=CC(=O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Lead (II) 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 141°C to 144°C
Odore Odorless
Quantità 10 g
Numero UN UN3467
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in toluene. Insoluble in water.
Peso formulazione 405.41
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) 2,4-pentanedionate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .