Learn More
Lead(II) acetate basic, ACS reagent
Codice prodotto. 15254288 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15254288
Marca: Thermo Scientific Acros 453220010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 51404-69-4 | C4H10O8Pb3 | 807.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51404-69-4
Formula molecolare C4H10O8Pb3
Molecular Weight (g/mol) 807.69
InChI Key XAOPZCQFBUCRKR-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 75087083
IUPAC Name diacetyloxylead;lead;dihydrate
SMILES CC(=O)O[Pb]OC(=O)C.O.O.[Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) acetate basic
Quantità 1 kg
Peso formulazione 807.69
Percent Purity ≥33.0% (basic Pb as PbO)
Grado Reagente ACS
Perdita all'essiccatura 1.5% max. (105°C, 2 h)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) acetate basic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.