Learn More
Lead(II) bromide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048512
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11386787
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010720.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Lead(II) bromide, 99.999%, Br2Pb, CAS Number-10031-22-8, dibromoplumbane, acmc-1bq2x, lead 2+ bromide, ccris 4220, lead dibromide, lead bromide pbbr2, lead ii bromide, pbbr2, leadbromide, lead bromide, 25g, (metals basis), 916 deg.C, White, 6.66 g/mL | CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367.00 g/mol
It is used in the field of antirust, pigment and photograph. The molten lead(II) bromide acts as an electrolyte. Lead(II) bromide provides a high concentration of lead(II) ions and bromide ions to carry the current during the electrolysis process. The rare-earth-doped alkali-lead bromide crystals (potassium lead bromide (or) KPB; rubidium lead bromide or RPB) emerge as promising new low-phonon-energy host materials for mid-IR applications and are useful for solid state lasers. Hybrid organic/lead halide perovskites are promising materials for solar cell fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-22-8
Formula molecolare Br2Pb
Molecular Weight (g/mol) 367.00
Numero MDL MFCD00011156
InChI Key ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
IUPAC Name dibromolead
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Specifica
Punti di ebollizione 916°C
Materiale o nome chimico Lead(II) bromide
Punto di fusione 373°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare PbBr2
Numero UN UN2291
Indice di Merck 14,5403
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water; Insoluble in alcohol; Soluble in ammonia,alkali,KBr and NaBr.
Peso formulazione 367.01
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 6.66 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibromuro di piombo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .