Learn More
Lead(II) Carbonate Basic, Pure, SLR, Precipitated, Fisher Chemical™
Product Code. 10754951 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
500 g
Unit Size:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Pakningsstørrelse
10754951 250 g 250g
10406880 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10754951 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/1150/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1319-46-6
Molecular Formula C2H2O8Pb3
MDL Number 78155
Tekniske data
Melting Point 400°C
Color White
Physical Form Powder/Solid
Quantity 250 g
Packaging Plastic powder jar
Density Vapor Density: 9.21
Formula Weight 775.59g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) carbonate, basic
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Acute toxicity Category 4
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
  • Reproductive toxicity Category 1A
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Faresætning
  • H400-Very toxic to aquatic life.
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
  • H360Df-May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.
  • H373-May cause damage to organs.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.