Learn More
Lead(II) chloride, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11326797
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11326797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010722.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7758-95-4 | Cl2Pb | 278.10 g/mol
Lead chloride is used in the synthesis of lead titanate and barium lead titanate ceramics; employed in the production of infrared transmitting glass and ornamental glass (aurene glass); useful as an electrode in geophysical applications and in solar cells. Analytical reagent, preparation of lead salts, as solder and flux. Pattinson's white lead, pigment in white paint, is the basic lead chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-95-4
Formula molecolare Cl2Pb
Molecular Weight (g/mol) 278.10
Numero MDL MFCD00011157
InChI Key HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
IUPAC Name dichlorolead
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Specifica
Punti di ebollizione 951°C
Materiale o nome chimico Lead(II) chloride
Punto di fusione 501°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare PbCl2
Numero UN UN2291
Indice di Merck 14,5404
Informazioni di solubilità Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol.
Peso formulazione 278.1
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 5.85 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dicloruro di piombo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .