Learn More
Lead(II) fluoride, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Codice prodotto. 15455965
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15455965
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010723.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-46-2 | F2Pb | 245.20 g/mol
Lead(II) fluoride is used in fuses, glass coatings to reflect infrared rays and phosphors for television screens and in low melting glasses. Further, it serves as a catalyst for the preparation of picoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-46-2
Formula molecolare F2Pb
Molecular Weight (g/mol) 245.20
Numero MDL MFCD00011162
InChI Key FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure
PubChem CID 24549
IUPAC Name difluorolead
SMILES [F-].[F-].[Pb++]
Specifica
Punti di ebollizione 1290°C
Materiale o nome chimico Lead(II) fluoride
Punto di fusione 855°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2291
Indice di Merck 14,5408
Informazioni di solubilità Soluble in nitric acid. Slightly soluble in water. Insoluble in acetone and ammonia.
Peso formulazione 245.2
Percent Purity 99.997%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 8.445 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .