Learn More
Lead(II,IV) oxide, 97% (metals basis)
Codice prodotto. 11377797
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 11377797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014232.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1314-41-6 | O4Pb3 | 685.596 g/mol
Lead(II,IV) oxide is used to prepare colorless glass, faience glaze, porcelain painting flux, iron and steel coatings, rubber pigment and in glass cement. It is also used in gas and steam pipes, storage batteries, writing on glass and to make lead peroxide and matches. It is associated with linseed oil and used as a thick, long-lasting anti-corrosive paint. It gives better water resistant properties by replacing magnesium oxide. Further, it is used in the manufacture of lead glass and rustproof primer paints. In addition to this, it acts as a pigment for primer paints for iron objects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-41-6
Formula molecolare O4Pb3
Molecular Weight (g/mol) 685.596
Numero MDL MFCD00078491
InChI Key XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
PubChem CID 16685188
IUPAC Name 1,3,5,7-tetraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3.3]heptane
SMILES O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II,IV) oxide
Punto di fusione ∼500°C (decomposition)
Colore Orange to Red
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Pb3O4
Numero UN UN1479
Indice di Merck 14,5425
Informazioni di solubilità Soluble in hydrochloric acid,glacial acetic acid and nitric acid and hydrogen peroxide. Insoluble in water and alcohol.
Peso formulazione 685.6
Percent Purity 97%
Odore Odorless
Densità 9.1 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Minio arancione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .