Learn More
Lead(II,IV) oxide, red, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead(II, IV) oxide, red |
| Punto di fusione | 500.0°C |
| Nota nome | 98% |
| Colore | Orange |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (PB3O4) |
| Formula lineare | 2PbO·PbO2 |
| Indice di Merck | 15,548 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in acids, insoluble in alcohol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lead(II,IV) oxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Lead oxide