Learn More
Lead(II,IV) oxide, red, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead(II, IV) oxide, red |
| Punto di fusione | 500.0°C |
| Nota nome | 98% |
| Colore | Orange |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (PB3O4) |
| Formula lineare | 2PbO·PbO2 |
| Indice di Merck | 15,548 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in acids, insoluble in alcohol |
| Vedi altri risultati |