Learn More
Lead(II) metavanadate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11378148
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11378148
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039378.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
As pigment, in manufacturing of vanadium compounds
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10099-79-3
Formula molecolare O6PbV2
Molecular Weight (g/mol) 405.10
Numero MDL MFCD00016271
InChI Key OGRLITDAVSILTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead vanadate, unii-99565ywk3f, lead ii metavanadate, lead vanadate v, lead divanadium hexaoxide, lead vanadium oxide pbv2o6, 2o3v.pb, lead 2+ ; oxido dioxo vanadium, $l^ 2-lead 2+ ion divanadiumoylolate
PubChem CID 61471
IUPAC Name lead(2+);oxido(dioxo)vanadium
SMILES [Pb++].[O-][V](=O)=O.[O-][V](=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Lead(II) metavanadate
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2291
Indice di Merck 14,5427
Informazioni di solubilità Insoluble in water,decomposes in HNO3
Peso formulazione 405.07
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead metavanadate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .