Learn More
Lead(II) Nitrate Solution, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 1000 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.01mol/L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lead nitrate 0.01M Volumetric Solution
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .