Learn More
Lead(II) oxide, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1470.0°C |
| Materiale o nome chimico | Lead(II) oxide |
| Punto di fusione | 886.0°C |
| Colore | Yellow |
| Forma fisica | Fine Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99.6% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | PbO |
| Fieser | 01,536; 02,233 |
| Indice di Merck | 15, 5468 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lead(II) oxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.