Learn More
Lead(II) oxide, 99+%
Codice prodotto. p-3776933 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 10481241
Marca: Thermo Scientific Acros 199340010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-36-8
Formula molecolare OPb
Molecular Weight (g/mol) 223.20
Numero MDL MFCD00011164
InChI Key YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC Name plumbanone
SMILES O=[Pb]
Specifica
Punti di ebollizione 1470.0°C
Materiale o nome chimico Lead(II) oxide
Punto di fusione 886.0°C
Colore Yellow
Forma fisica Fine Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.6% min. (Complexometry)
Formula lineare PbO
Fieser 01,536; 02,233
Indice di Merck 15, 5468
Informazioni di solubilità Solubility in water: 70.2 mg/l (20°C).
Peso formulazione 223.19
Percent Purity 99.7%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.