Learn More
Lead(II) oxide, 99.9%
Codice prodotto. p-4781965
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11306638
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012220.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
It is employed mostly in lead-based industrial glass and industrial ceramics, including computer components. Lead monoxide is used as an intermediate/precursor in the manufacture of several products, for example water proof cements, lubricants, lubricating oils, inorganic pigments, lead soaps, petroleum refining, rubber, cathode ray tube glass, and polyvinyl chloride (PVC). It is useful for lead acid batteries as cathode and anode. Lead monoxide scores significant applications in oil, gas and chemical manufactures. It is an efficient catalyst for condensation reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-36-8
Formula molecolare OPb
Molecular Weight (g/mol) 223.20
Numero MDL MFCD00011164
InChI Key YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC Name oxolead
SMILES O=[Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) oxide
Punto di fusione 886°C
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Informazioni di solubilità Soluble in concentrated alkali,hydrochloric acid,and ammonium chloride. Insoluble in water,dilute alkali and alcohol.
Peso formulazione 223.19
Odore Odorless
Densità 9.53 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Monossido di piombo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .