Learn More
Lead(II) oxide, low silver
Codice prodotto. p-7050020
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11337658
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033330.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
Lead(II) oxide is used in storage batteries, ceramic cements and fluxes, pottery and glazes, in chromium pigments, in oil refining, in paints, and in the assay of precious metal ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • As storage batteries, ceramic cements and fluxes, pottery and glazes, in chromium pigments, in oil refining, in paints, and in the assay of precious metal ores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-36-8
Formula molecolare OPb
Molecular Weight (g/mol) 223.20
Numero MDL MFCD00011164
InChI Key YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) oxide
Punto di fusione 886°C
Nota nome Low silver
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,5413
Informazioni di solubilità Insoluble in water and alcohol; Soluble in acetic acid,dilute HNO3 and alkalies
IUPAC Name plumbanone
Peso formulazione 223.19
Odore Odorless
Densità 9.53 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Monossido di piombo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .