Learn More
Lead(II) oxide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048515
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11306807
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010728.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
It is used in the manufacture of glass, ceramics and computer components. Addition of lead oxide increases the refractive index, electrical resistivity, Curie temperature, and the ability of the glass to absorb X-rays. It is also added to decrease the viscosity of glass. It is employed in the vulcanization of rubber, lead acid batteries, and in the production of certain pigments and paints. In cathode ray tube glass lead oxide is used to block X-ray emission. It acts as an efficient reagent in oxidation reactions as well as condensation reactions of hydroxy ketones with diamines to form quinoxaline derivatives with high yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-36-8
Formula molecolare OPb
Molecular Weight (g/mol) 223.20
Numero MDL MFCD00011164
InChI Key YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) oxide
Punto di fusione 886°C
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare PbO
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,5413
Informazioni di solubilità Soluble in concentrated alkali,HCl and ammonium chloride. Insoluble in dilute alkali and alcohol.
IUPAC Name plumbanone
Peso formulazione 223.19
Percent Purity 99.9995%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 9.53 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Monossido di piombo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .