Learn More
Lead(II) sulfate, Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4407549
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 11490051
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044784.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Use in Pigments, Galvanic Batteries, Lithography
Lead(II) sulfate is used in pigments, galvanic batteries, lithography, weighting fabrics. It is also used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-14-2
Formula molecolare O4PbS
Molecular Weight (g/mol) 303.256
Numero MDL MFCD00011166
InChI Key KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite
PubChem CID 24008
IUPAC Name lead(2+);sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) sulfate
Punto di fusione 1170°C
Colore White
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Partially soluble in water,dilute HCl and HNO3. Soluble in sodium hydroxide,ammonium acetate or tartrate,concentrated hydriodic acid. Insoluble in alcohol
Peso formulazione 303.25
Grado Reagent
Odore Odorless
Aspetto White powder/lump
Densità 6.2 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .