Learn More
Lead(II) sulfide, 90%, pure
Codice prodotto. 15256048 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15256048
Marca: Thermo Scientific Acros 453970010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-87-0
Formula molecolare PbS
Molecular Weight (g/mol) 239.30
Numero MDL MFCD00016280
InChI Key FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
IUPAC Name λ²-lead(2+) sulfanediide
SMILES [S--].[Pb++]
Specifica
Punti di ebollizione 1281.1°C
Materiale o nome chimico Lead(II) sulfide
Punto di fusione 1113.9°C
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 78% min. (Pb)
Indice di Merck 15,5476
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nitric acid
Peso formulazione 239.26
Percent Purity 90%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) sulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/