Learn More
Lead(II) sulfide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11309239
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11309239
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088284.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-87-0
Formula molecolare PbS
Molecular Weight (g/mol) 239.30
Numero MDL MFCD00016280
InChI Key FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
SMILES [S--].[Pb++]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) sulfide
Punto di fusione 1114°C
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
IUPAC Name λ²-lead(2+) sulfanediide
Peso formulazione 239.25
Indice di rifrazione 3.921
Densità 7.5