Learn More
Lead(II) telluride, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11383398
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11383398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036317.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Use in Semiconductor Research, Photoconductor Cells
In semiconductor research, photoconductor cellsLead(II) telluride is used as an infrared detector material. It is also used in spacecraft power applications. Further, it is used in infrared detection, imaging and in solar cells. In addition, it acts as a semiconductor and photoconductor in the form of single crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Resistant to acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-91-6
Formula molecolare PbTe
Molecular Weight (g/mol) 334.80
Numero MDL MFCD00016274
InChI Key OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis
PubChem CID 4389803
IUPAC Name tellanylidenelead
SMILES [Te]=[Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) telluride
Punto di fusione 917°C
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 334.79
Densità 8.164
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) telluride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .