Learn More
Lead(II) telluride, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
In semiconductor research, photoconductor cellsLead(II) telluride is used as an infrared detector material. It is also used in spacecraft power applications. Further, it is used in infrared detection, imaging and in solar cells. In addition, it acts as a semiconductor and photoconductor in the form of single crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead(II) telluride |
| Punto di fusione | 917°C |
| Colore | Gray |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% (Metals basis) |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 334.79 |
| Densità | 8.164 |
Sicurezza e movimentazione
- Lead(II) telluride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .