Learn More
Lead(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aq. soln.
Codice prodotto. 11334947
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
Codice prodotto. 11334947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041956.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Used in Tin-Lead Electroplating | CAS: 13814-96-5 | B2F8Pb | 380.80 g/mol
Used in tin-lead electroplatingLead(II) tetrafluoroborate is used as a catalyst involved in calixarene formation through hydrogen-bonded dimmers and in the preparation of linear polyesters. It is involved in the development and optimization of a bipolar lead-boron tetrafluoride accumulator. It is an electroplating solution for coating metal objects with lead and curing agent for epoxy resins. Further, it is used in printing lines, tin-lead alloy plating, lead soldering and also as a circuit board tin-lead alloy plating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13814-96-5
Formula molecolare B2F8Pb
Molecular Weight (g/mol) 380.80
Numero MDL MFCD00016270
InChI Key UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead ii tetrafluoroborate, lead fluoroborate, lead ii tetrafluoroborate solution, lead boron fluoride, lead tetrafluoroborate, unii-wax1e0vj84, lead ii fluoroborate, acmc-1bpsn, wax1e0vj84, lead 2+ ditetrafluoroborate
PubChem CID 12598180
SMILES [Pb++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) tetrafluoroborate
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1 kg
Informazioni di solubilità Miscible with water.
IUPAC Name lead(2+);ditetrafluoroborate
Peso formulazione 380.81
Odore Odorless
Densità 1.62
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lead(II) tetrafluoroborate