Learn More
Lead(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aq. soln.
Descrizione
Used in tin-lead electroplatingLead(II) tetrafluoroborate is used as a catalyst involved in calixarene formation through hydrogen-bonded dimmers and in the preparation of linear polyesters. It is involved in the development and optimization of a bipolar lead-boron tetrafluoride accumulator. It is an electroplating solution for coating metal objects with lead and curing agent for epoxy resins. Further, it is used in printing lines, tin-lead alloy plating, lead soldering and also as a circuit board tin-lead alloy plating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead(II) tetrafluoroborate |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 kg |
| Informazioni di solubilità | Miscible with water. |
| IUPAC Name | lead(2+);ditetrafluoroborate |
| Peso formulazione | 380.81 |
| Odore | Odorless |
| Densità | 1.62 |
Sicurezza e movimentazione
- Lead(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aqueous solution
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: Lead(II) tetrafluoroborate