Learn More
Lead(II) titanium oxide, 99.5%
Codice prodotto. p-7049362
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Unit Size:
100g
2kg
500g
Product Code. 11387737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014139.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12060-00-3 | O3PbTi | 303.064 g/mol
Lead(II) titanium oxide is widely used in ceramic capacitor, ceramic filters, PTC thermal resistor, pressure sensitive resistor and the performance of transducer field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12060-00-3
Formula molecolare O3PbTi
Molecular Weight (g/mol) 303.064
Numero MDL MFCD00011159
InChI Key NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder,
PubChem CID 16211560
IUPAC Name dioxido(oxo)titanium;lead(2+)
SMILES [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2]
Specifications
Materiale o nome chimico Lead(II) titanium oxide
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 303.09
Percent Purity 99.5%
Odore Odorless
Densità 7.520 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) titanium oxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Hazard Statement
  • H300-Letale se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .