Learn More
Lead(II) titanium oxide, 99.9% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Lead(II) titanium oxide |
| Colore | Yellow |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 50 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN3288 |
| Peso formulazione | 303.09 |
| Percent Purity | 99.9% |
| Odore | Odorless |
| Densità | 7.520 g/mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead(II) titanium oxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H300-Letale se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido