Learn More
Lead(II) zirconium oxide, 99.7% (metals basis excluding Hf), Hf 1% max, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11356988
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11356988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014682.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
It is practically applied in the area of electroceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12060-01-4
Formula molecolare O3PbZr
Molecular Weight (g/mol) 346.421
Numero MDL MFCD00016275
InChI Key RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
PubChem CID 16212542
IUPAC Name dioxido(oxo)zirconium;lead(2+)
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) zirconium oxide
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Hf), Hf 1% max.
Numero UN UN3077
Informazioni di solubilità Insoluble in all solvents.
Peso formulazione 346.42
Percent Purity 99.7%
Odore Odorless
Densità 7.0 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead zirconium oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .