Learn More
Lead(Iv) Acetate, Reagent grade, 95%, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120512 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 15611670
Marca: Honeywell Research Chemicals 18519125G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 546-67-8
Formula molecolare C8H16O8Pb
Molecular Weight (g/mol) 447.408
Numero MDL MFCD00008693
InChI Key NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead iv acetate
PubChem CID 50931538
IUPAC Name acetic acid;lead
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(Iv) Acetate
Punto di fusione 190°C
Colore White
Quantità 25 g
Formula lineare Pb(CH3CO2)4
Numero UN UN1616
Beilstein 3595640
Peso formulazione 443.38g/mol
Percent Purity 95%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals
Densità 2.230g/cu.cm