Learn More
Lead(IV) oxide, 97+%, extra pure
Codice prodotto. p-44190 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10246320
Marca: Thermo Scientific Acros 217530050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-60-0
Formula molecolare O2Pb
Molecular Weight (g/mol) 239.20
Numero MDL MFCD00011165
InChI Key YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(IV) oxide
Punto di fusione 290°C
Nota nome p.a.
Colore Brown to Black
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 97+%
Formula lineare PbO2
Fieser 01,5331; 02,233; 03,168; 11,282
Indice di Merck 15, 5462
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hcl and glacial acetic acid,insoluble in alcohol
IUPAC Name dioxolead
Peso formulazione 239.19
Percent Purity ≥97%
Grado Ultrapuro