Learn More
Lead(IV) oxide, ACS, 97.0% min
Codice prodotto. p-4824790
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Codice prodotto. 11331829
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012483.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Use in Battery Electrodes, Manufacturing of Pigments and Dyes, As Analytical Lab Reagent | CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
It finds applications as an electrode in lead acid batteries, as anode in electroplating copper and zinc in sulfate solution, production of glyoxylic acid, manufacturing of pigments and dyes, high voltage lightening arrestors, and as an analytical lab reagent. Lead dioxide is a potent oxidizing agent which is employed in the manufacture of matches, pyrotechnics and other chemicals. It can be used in the curing of sulfide-based polymers. It oxidizes Mn(II) into Mn(VII), and Cr(III) into Cr(VI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Maximum level of impurities: Acid-insoluble matter 0.2%, Carbon compounds (as C) 0.04%, Cl 0.002%, NO3 0.02%, SO4 0.05%, Mn 5ppm, Ca 0.02%, Cu 0.05%, K 0.05%, Na 0.1%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-60-0
Formula molecolare O2Pb
Molecular Weight (g/mol) 239.20
Numero MDL MFCD00011165
InChI Key YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(IV) oxide
Punto di fusione 290°C (decomposition)
Colore Brown to Black
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 97.0% min.
Informazioni di solubilità Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid.
IUPAC Name plumbanedione
Peso formulazione 239.19
Grado ACS
Odore Odorless
Densità 9.38
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(IV) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .