Learn More
Lead lanthanum zirconium titanium oxide, polymeric precursor, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead lanthanum zirconium titanium oxide |
| Nota nome | Polymeric precursor |
| Colore | Brown |
| Forma fisica | Viscous Liquid |
| Quantità | 5 g |
| Numero MDL | MFCD02684260 |
| Numero UN | UN1993 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in hexane, toluene and alcohol |
| Sensibilità | Moisture sensitive |