Learn More
Lead molybdenum oxide, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7080853
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11474280
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10576.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10190-55-3
Formula molecolare MoO4Pb
Molecular Weight (g/mol) 367.146
Numero MDL MFCD00016272
InChI Key XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead molybdate, unii-wgp849k028, lead molybdate vi, lead molybdenum oxide pbmoo4, moo4.pb, $l^ 2-lead 2+ ion molybdate, dioxido dioxo molybdenum; lead 2+, lead ii molybdate trace metals basis
PubChem CID 61490
IUPAC Name dioxido(dioxo)molybdenum;lead(2+)
SMILES [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead molybdenum oxide
Quantità 25 g
Formula lineare PbMoO4
Numero UN UN3077
Peso formulazione 367.13
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Densità 6.7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead molybdenum oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .