Learn More
Lead Nitrate Solution, Reagecon™
Codice prodotto. 11805782 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11805782
Marca: Reagecon PB2011
Specifica
Quantità 1000 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • LEAD NITRATE 0.1M (0.2N)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: lead dinitrate