Learn More
Lead Perchlorate solution EU Pharmacopoeia 0.1M, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| CAS | 33820-53-0 |
| Quantità | 1000 mL |
| Formula molecolare | C15H23N3O4 |
| Sinonimo | isopropalin, isopropaline, paarlan, 4-isopropyl-2,6-dinitro-n,n-dipropylaniline, caswell no. 506a, isopropaline iso-french, unii-52gzd1i41n, benzenamine, 4-1-methylethyl-2,6-dinitro-n,n-dipropyl, cumidine, 2,6-dinitro-n,n-dipropyl, isopropalin ansi:bsi:iso |
| InChI Key | NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2,6-dinitro-4-propan-2-yl-N,N-dipropylaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 309.366 |
| PubChem CID | 36606 |
| ChEBI | CHEBI:82189 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lead perchlorate 0.1M Volumetric Solution (RP 311)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .