Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Anello di piombo
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
102 mm
114 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
56 mm
71 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For 1000 to 4000mL Flasks
Per beute da 500 a 2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Closed lead rings coated with chemical resistant Vikem™
- Ideal for stabilising Erlenmeyer, volumetric and straight necked flasks
Specifica
Specifica
| Product Type | Anello di piombo |
| Materiale | Piombo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per beute da 500 a 2000 ml |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 102 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 56 mm |