Learn More
Lead standard solution, for AAS, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO3
Codice prodotto. 10042460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10042460 100 mL 100mL
10052460 500 mL 500mL
10369133 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10042460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196071000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lead standard solution
Nota nome 1 mg/ml Pb in 2% HNO3
Imballaggio Plastic bottle
CAS 10099-74-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densità 1.0200g/mL
Gravità specifica 1.02
Forma fisica Powder/Crystals
Formula molecolare N2O6Pb
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of Pb(2+) in 2 to 5% HNO3 (20°C)
Numero MDL MFCD00011153
Colore Brown to Red or Green
Punto di fusione -3.0°C
Indice di Merck 15, 5469
Punti di ebollizione 101.0°C
InChI Key RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name λ²-lead(2+) dinitrate
Molecular Weight (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:37187
Peso formulazione 331.21
Grado AAS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO3
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.